Merck
569828
Sigma-Aldrich
Pyridinium dichromate on silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20 wt. % silica gel loading
Sinónimos:
PDC on silica
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Extensión del etiquetado
20 wt. % silica gel loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1cc[nH+]cc1.c2cc[nH+]cc2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C5H5N.2Cr.7O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;2*-1/p+2
Clave InChI
LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.