569232
Chlorophenylsilane
97%
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
41 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
InChI key
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?