316954
Ammonium perrhenate
≥99%
Sinónimos:
Metaperrhenic acid ammonium salt, Rhenium standard solution
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: rhenium
densidad
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.3O.Re/h1H3;1H2;;;;/q;;;;;+1/p-1
Clave InChI
XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- As a rhenium source to prepare Re nanoparticles for catalytic decomposition of ammonium perchlorate.
- To synthesize ReS2 through a direct sulfidation reaction, for the fabrication of field effect transistors (FETs), digital logic devices, humidity sensors, and rechargeable supercapacitors.
- As a precursor to prepare the heterogeneous catalysts for organic transformations.
- An excellent precursor for the fabrication of ReOx/TiO2 recyclable solidcatalyst for deoxydehydration. For at least six runs in a row, the catalyst demonstrated catalyticactivity, selectivity, and stability without deactivation.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)