568406
N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylformamide
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.4570 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-7(2)4-5-8(3)6-9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
CSLBJRKWKVBRSQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?