568325
Ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
97%
Sinónimos:
3-Chloro-4-hydroxybenzoicacid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI key
QBOWIPYEPOVPGR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)