Merck
568309
Sigma-Aldrich
5-(2,5-Dichlorophenyl)furfural
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
97-101 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-10(13)9(5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
Clave InChI
RKZWOCAAXGBQBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)