Merck
565954
Sigma-Aldrich
4-tert-Butyl-2,6-diaminoanisole
97%
Sinónimos:
4-tert-Butyl-2,6-diamino-1-methoxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H2(NH2)2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(N)cc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H18N2O/c1-11(2,3)7-5-8(12)10(14-4)9(13)6-7/h5-6H,12-13H2,1-4H3
InChI key
SDOPSILBEXNRPI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)