Merck
565830
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylanisole
97%
Sinónimos:
4-Methoxy-tert-butylbenzene
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 87,60
US$ 87,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 87,60
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 87,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
densidad
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)9-5-7-10(12-4)8-6-9/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
MCUPBIBNSTXCPQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qingqing Mei et al.
Science advances, 4(5), eaaq0266-eaaq0266 (2018-05-26)
Ether bond activation is very interesting because the synthesis of many valuable compounds involves conversion of ethers. Moreover, C-O bond cleavage is also very important for the transformation of biomass, especially lignin, which abundantly contains ether bonds. Developing efficient methods