Merck
564443
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Sinónimos:
3-Chloro-4-(1-methylethyl)oxyphenylboronic acid, 3-Chloro-4-isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6HOCH(CH3)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
140-145 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
Clave InChI
PJBWTULFEPFOEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of alkyl- and aryl quinones via silver nitrate-catalyzed coupling with quinones
  • Rhodium-catalyzed asymmetric arylation of alkenylheterocycles
  • Stereoselective and regioselective rhodium-catalyzed carbometalation of ynamides
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)