154172
4-Fluorophenethyl alcohol
97%
Sinónimos:
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.507 (lit.)
densidad
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clave InChI
MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?