Merck
563560
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4CF3SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
122-126 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
InChI key
ZUTVRDMZQSHCID-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)