Merck
563501
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
168.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
126-130 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)