Merck
563056
Sigma-Aldrich
Potassium benzyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
198.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3.K/c9-8(10,11)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
Clave InChI
WGHDAVWURFVTQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Organotrifluoroborate involved in:
  • Oxidation
  • Ritter-type amidation with nitriles
  • Photo-allylation / photo-benzylation of carbonyl compounds
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Suzuki cross-coupling
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.