Merck
562807
Sigma-Aldrich
N-Propylmaleimide
95%
Sinónimos:
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 239,00
US$ 239,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 239,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Beilstein:
1525008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 239,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
97 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
imide
maleimide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
Clave InChI
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Refrigerate
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary