Merck
562386
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-trifluoromethyl-2-azetidinone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2C3H3N(=O)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
229.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
62-66 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C1CN(Cc2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H10F3NO/c12-11(13,14)9-7-15(10(9)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clave InChI
LIJGYWMRPFUAIR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)