Merck
561258
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid) ammonium salt solution
Mw ~200,000, 30 wt. % in H2O
Sinónimos:
PSS
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 87,70
US$ 87,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 87,70
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 87,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mol peso
Mw ~200,000
concentración
30 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D ~1.3961
pH
3-4 (25 °C)
viscosidad
~200 cP(~25 °C, Brookfield) (20 rpm)
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C=C.[N+H4]
InChI
1S/C8H8O3S.H3N/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);1H3
Clave InChI
WTSSRZUUXRDFPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Effective antistatic coating for specialty paper and synthetic films.
Características y beneficios
Polyelectrolyte
Polyelectrolyte. Good film-forming properties. Highly temperature stable. Shear stable. pH stable
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongki Kang et al.
ACS nano, 14(9), 11406-11419 (2020-09-05)
Thermoplasmonic effect-based neural stimulation has been suggested as an alternative optical neural stimulation technology without genetic modification. Integration of near-infrared light with plasmonic gold nanoparticles has been demonstrated as a neuromodulation tool on in vitro neuronal network models. In order
Artículos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.