Merck
561037
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 385,00
US$ 385,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 385,00
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
217.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 385,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.965 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
WZHAVYGMKGPNFN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
3,4-Difluorophenylmagnesium bromide can be used:
  • To prepare 3,4-difluorophenylboronic acid, a key building block employed in the synthesis of norepinephrine transporter selective molecules.[1]
  • In the synthesis of trimethoxybenzophenone derived tubulin polymerization inhibitors.[2]
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of diarylketoxime derivatives as potent MCH-1R antagonists.[3]
  • In the synthesis of biologically important hydroxybupropion analogs useful in smoking cessation.[4]
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and characterization of in vitro and in vivo profiles of hydroxybupropion analogues: aids to smoking cessation
Lukas RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(12), 4731-4748 (2010)
Synthesis and monoamine transporter binding properties of 3α-(substituted phenyl) nortropane-2β-carboxylic acid methyl esters. Norepinephrine transporter selective compounds
Carroll FI, et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3852-3857 (2005)
Discovery of novel diarylketoxime derivatives as selective and orally active melanin-concentrating hormone 1 receptor antagonists
Suzuki T, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(18), 5339-5345 (2009)
2?Amino?3, 4, 5?Trimethoxybenzophenones as Potent Tubulin Polymerization Inhibitors.
Chuang H Y, et al.
ChemMedChem, 6(3), 450-456 (2011)