Merck
550671
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
m-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(3-fluorophenyl)magnesium
Seleccione un Tamaño
4 X 25 ML
US$ 282,00
100 ML
US$ 291,00
US$ 282,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 X 25 ML
US$ 282,00
100 ML
US$ 291,00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
199.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 282,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
bp
65 °C
densidad
1.024 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Envase
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Información legal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)