Merck
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
Inchi Key
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)