561002
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.3550 (lit.)
bp
29-30 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(Br)=C
InChI
1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
InChI key
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
General description
For use with
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?