560030
Zirconium(IV) tert-butoxide
electronic grade, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Tetra-tert-butoxyzirconium, ZTB, Zirconium tert-butanolate, Tetra-tert-butyl zirconate
Productos recomendados
grado
electronic grade
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: zirconium
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)O[Zr](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
BGGIUGXMWNKMCP-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.