Merck
534471
Sigma-Aldrich
Brominated Wang resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
α-Bromopropiophenone, polymer-bound, 2-Bromopropionylpolystyrene
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 221,00
US$ 221,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 221,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 221,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.5-1.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)