559830
Methyl-2-benzoylbenzoate
97%
Sinónimos:
2-Benzoylbenzoic acid methyl ester, Methyl o-benzoylbenzoate, o-(Methoxycarbonyl)benzophenone
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
48-53 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
phenyl
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)13-10-6-5-9-12(13)14(16)11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3
Clave InChI
NQSMEZJWJJVYOI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
- It can undergo asymmetric transfer hydrogenation reaction in propanol in the presence of a Ruthenium catalyst.[1]
- Methyl-2-benzoylbenzoate is formed as one of the reaction products during the reaction between methyl benzoate and lithium 2,2,6,6-tetramethylpiperidide (LiTMP) at -117°C.[2]
- Methyl-2-benzoylbenzoate can be synthesized from the reaction between corresponding 2-substituted benzoic acid and thionyl chloride in methanol.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?