Merck
559490
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluoroaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
61-64 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
Clave InChI
SZRDJHHKIJHJHQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4,5-Trifluoroaniline can be prepared from pentafluoroacetanilide, via catalytic hydrodefluorination.[1]
Aplicación
3,4,5-Trifluoroaniline may be used to synthesize:
  • (E)-1-(2-nitrophenyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)diazene[2]
  • 2,5-dibromo-3,4,5-trifluoroaniline[3]
  • 3,4,5-trifluoro-2,6-dibromoaniline[3]
  • 3,4,5-trifluoro-2,6-diiodoaniline[3]
  • (E)-1,2-bis(3,4,5-trifluorophenyl)diazene[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Polyfluorinated versus cationic multidentate halogen-bond donors: A direct comparison.
Walter SM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 150, 14-20 (2013)
2-Aryl-2 H-benzotriazoles as Building Blocks for New Low-Bandgap Poly (arylene- ethynylene) s.
Wettach H, et al.
Macromolecules, 41(24), 9513-9515 (2008)
The ionic liquid [bmim] Br as an alternative medium for the catalytic cleavage of aromatic C-F and C-Cl bonds.
Prikhod'ko SA, et al.
Tetrahedron Letters, 51(17), 2265-2268 (2010)