558257
Calcium hydride
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium dihydride
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
816 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Clave InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- fabrication of hydrogen storage systems for fuel cell applications[1][2]
- synthesis of porous aromatic frameworks (PAFs) for adsorption of organic pollutants[3]
- formation of high temperature superconductors[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids