Merck
558184
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Sinónimos:
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
104-109 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
Clave InChI
KUHVVLFCTMTYGR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Functionalization via lithiation and reaction with electrophiles
  • Selective rhodium-catalyzed conjugate addition reactions
  • Preparation of inhibitors of kinesin spindle protein (KSP) for potential use as antitumor agents
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)