Merck
521388
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 62,10
US$ 62,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 62,10
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.82
Beilstein:
4983878
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 62,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
mp
246-249 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H
Clave InChI
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Suzuki coupling reactions with alkynyl bromides or aniline / thiophenol
  • Selective hydroxylation to phenols
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • N-hydroxyindole-2-carboxylates for use as lactate dehydrogenase inhibitors
  • Non-ATP competitive MK2 inhibitors
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)