Merck
556912
Sigma-Aldrich
Isooctyl 3-mercaptopropionate
≥99%
Sinónimos:
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 97,10
US$ 97,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 97,10
About This Item
Fórmula lineal:
HS-CH2CH2COOC8H17
Número de CAS:
Peso molecular:
218.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 97,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
Clave InChI
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)