555843
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
154-159 °C (lit.)
SMILES string
CC1C(C(C)=O)=C(C)NC(C)=C1C(C)=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-6-11(9(4)14)7(2)13-8(3)12(6)10(5)15/h6,13H,1-5H3
InChI key
BFHJJFUZJSTSBY-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)