Merck
554243
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
225.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
34-38 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride can be prepared from 4-methylbenzenesulfonyl chloride via chlorination.[1]
Aplicación
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of 2-chloro 4-methylsulfonamide benzylamine.[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Steven J Taylor et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5864-5868 (2009-09-18)
A series of potent nicotinamide inhibitors of soluble epoxides hydrolase (sEH) is disclosed. This series was designed using structure-based deconstruction and a combination of two HTS hit series, resulting in hybrid analogs that retained the optimal potency from one series
Wiley-VCH
Ullmann's Fine Chemicals, 295-295 (2014)