Merck
553972
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)antimony(III)
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Tris(dimethylamino)antimony(III)
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2N]3Sb
Número de CAS:
Peso molecular:
253.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
32-34 °C/0.45 mmHg
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)[Sb](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/3C2H6N.Sb/c3*1-3-2;/h3*1-2H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
ZUSRFDBQZSPBDV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 51 Antimony
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)