Merck
553778
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-nitrocarbazole
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 348,00
US$ 348,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 348,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 348,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
98%
mp
128-130 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-15-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(16(17)18)7-8-14(12)15/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
WONHLSYSHMRRGO-UHFFFAOYSA-N
General description
9-Ethyl-3-nitrocarbazole can be prepared from 9-ethyl carbazole via nitration.[1] Its crystals exhibit triclinic crystal system.[2]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structures of 9-ethyl-3-nitrocarbazole and 1-(9-carbazolyl)-3-(3-nitro-9-carbazolyl) propane.
Chen Z, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 48(12), 2185-2189 (1992)
Chlorination of carbazole and its derivatives with 1-chlorobenzotriazole.
Bowyer PM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2775-2777 (1971)