Merck
552364
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H2Cl2SO3HN2C3H2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
323.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
346 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=NN(C(=O)C1)c2cc(Cl)c(cc2Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8Cl2N2O4S/c1-5-2-10(15)14(13-5)8-3-7(12)9(4-6(8)11)19(16,17)18/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17,18)
InChI key
KCEIVWKDBLAQKL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)