Merck
93506
Supelco
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine sulfate
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O2 · H2 SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
294.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CCO)(CCO)c1ccc(cc1)[N+H3]
Clave InChI
KMCFMEHSEWDYKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)