Merck
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylene-1-phenylindoline
Sinónimos:
Phenyl Fischer Base
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17N
Número de CAS:
Peso molecular:
235.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.6100 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
Clave InChI
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in the preparation of photochromic spiropyrans by reaction with substituted salicylaldehydes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)