Merck
550779
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 219,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 219,00
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
232.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
36-39 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
Clave InChI
WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Iodobenzaldehyde (o-iodobenzaldehyde) is a 2-halobenzaldehyde derivative. Its crystals belong to the orthorhombic crystal system and P212121 space group.[1]
Aplicación
2-Iodobenzaldehyde may be used as a reactant in the synthesis of the following heterocycles:
  • 2,3-diaryl-1-indenones[2]
  • indolo[1,2-a]quinazolines[3]
  • Baylis-Hillman (BH) adducts[4]
It may also be used in preparing:
  • 5-phenylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one[5]
  • 4-(3-iodophenyl)-2,2:6,2-terpyridine[6]
  • fluoren-9-one[7]
  • 2-formyl-3′-methoxybiphenyl[8]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Iodobenzaldehyde.
Betz R and Klufers P.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), o4879-o4879 (2007)
Ring-Closing Olefin Metathesis of 2, 2'-Divinylbiphenyls: A Novel and General Approach to Phenanthrenes.
Iuliano A, et al.
Organic Letters, 6(21), 3711-3714 (2004)
Copper (I)-Catalyzed Synthesis of 5-Arylindazolo [3, 2-b] quinazolin-7 (5 H)-one via Ullmann-Type Reaction
Chen DS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(11), 5700-5704 (2013)
Combined catalysis: Pd-catalyzed two-step one-pot protocol for 2, 3-diaryl-1-indenones involving domino synthesis of diarylacetylenes and Heck-Larock annulations.
Rao MLN and Dhanorkar RJ.
Tetrahedron, 70(43), 8067-8078 (2014)
Self-Assembly of Shape-Persistent Hexagonal Macrocycles with Trimeric Bis (terpyridine)-FeII Connectivity.
Li S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(19), 3328-3334 (2008)