550035
2-(Dibutylamino)ethanol
99%
Sinónimos:
N,N-Dibutylethanolamine
Productos recomendados
densidad de vapor
6 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCN(CCO)CCCC
InChI
1S/C10H23NO/c1-3-5-7-11(9-10-12)8-6-4-2/h12H,3-10H2,1-2H3
Clave InChI
IWSZDQRGNFLMJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)