Merck
549959
Sigma-Aldrich
2-Benzylcyclohexanone
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2C6H9O
Número de CAS:
Peso molecular:
188.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
103-105 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCC1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
Clave InChI
CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Benzylcyclohexanone is a 2-substituted cyclohexanone derivative that can be prepared by the catalytic hydrogenation of 2-benzalcyclohexanone.[1]
Aplicación
2-Benzylcyclohexanone may be used in the preparation of ethyl 1-hydroxy-2-benzylcyclohexylacetate.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry of carbanions. XIX. Alkylation of enolates from unsymmetrical ketones.
House HO, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(16), 2361-2371 (1971)
Dialkylaminoalkyl Derivatives of 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene and Related Compounds.
Villani FJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 5(2), 373-383 (1962)