Merck
185663
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1-indanone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7FO
Número de CAS:
Peso molecular:
150.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
113-114 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
densidad
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
Fc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Clave InChI
WVPPBVAMKNQXJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Fluoro-1-indanone was used to prepare precursor for thiosemicarbazones derived from 1-indanones[1]. It was used in the synthesis of 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Satoshi Sakami et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(17), 7956-7967 (2008-08-15)
We have previously reported on antitussive effect of (5R,9R,13S,14S)-17-cyclopropylmethyl-6,7-didehydro-4,5-epoxy-5',6'-dihydro-3-methoxy-4'H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolino[2',1':6,7]morphinan-14-ol(1b) methanesulfonate (TRK-850), a selective delta opioid receptor antagonist which markedly reduced the number of coughs in a rat cough model. We designed TRK-850 based on naltrindole (NTI), a typical delta opioid
María E Caputto et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(22), 6818-6826 (2011-10-18)
In the present work, we synthesized a series of thiosemicarbazones derived from 1-indanones with good anti-Trypanosoma cruzi activity. Most of them displayed remarkable trypanosomicidal activity. All the compounds showed nonspecific cytotoxicity on human erythrocytes. The ability of the new compounds