Merck
549134
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)ethylamine
96%
Sinónimos:
1-p-Tolylethanamine
About This Item
Fórmula lineal:
H3CC6H4CH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5210 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3
Clave InChI
UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(4-Methylphenyl)ethylamine (1-p-tolylethanamine) is a chiral amine.
Aplicación
1-(4-Methylphenyl)ethylamine (1-p-tolylethanamine) may be used in the preparation of 1,1′-(2-thienylmethylene) di-2-naphthol ethyl acetate solvate[1] and (R)-N-(1-p-tolylethyl)-2-methoxyacetamide.[2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Fast DKR of Amines Using Isopropyl 2-Methoxyacetate as Acyl Donor.
Veld MAJ, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2007(32), 5416-5421 (2007)
1, 1'-(2-Thienylmethylene) di-2-naphthol ethyl acetate solvate.
Zhang Y, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(6), o1259-o1259 (2009)