549126
Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5050 (lit.)
densidad
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1snnc1C
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-4(2)7-8-11-5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
AHPXTXGCMLOXGA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 1,2,3-thiadiazole bearing hydrazone derivatives
- 2-(4′-methyl-1′,2′,3′-thiadiazol)-5-substituted-1,3,4-oxadiazole derivatives
- 1,2,3-thiadiazole bearing 1,2,4-triazole derivatives
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)