549037
4-Chlorophenyl methyl sulfone
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
95-98 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
LMCOQDVJBWVNNI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?