Merck
548693
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
155.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
67-70 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
Clave InChI
GJNJDELEHIGPKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile is a benzonitrile derivative. The X-ray diffraction analysis indicates that its crystals belong to the monoclinic crystal system and P21/c space group.
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile may be used in the preparation of methyl 3-amino-5-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate by reacting with methyl thioglycolate and triethylamine via microwave-assisted synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis of Small Molecule X-Ray Crystal Structures: Chemical Crystallography with Undergraduate Students in a Teaching Laboratory.
Aldeborgh H, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 44(2), 70-81 (2014)
Mark C Bagley et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(24), 6814-6824 (2015-05-28)
Microwave irradiation of 2-halobenzonitriles and methyl thioglycolate in the presence of triethylamine in DMSO at 130 °C provides rapid access to 3-aminobenzo[b]thiophenes in 58-96% yield. This transformation has been applied in the synthesis of the thieno[2,3-b]pyridine core motif of LIMK1