Merck
548278
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)methanesulfonamide
Sinónimos:
3-(Methylsulfonylamino)aniline, 3-N-(Methylsulfonyl)aminoaniline, N-(3-Aminophenyl)methanesulfamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
186.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
117-121 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
Clave InChI
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)