Merck
546569
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
90%
Sinónimos:
Cyclopropanedimethanol
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 81,00
US$ 81,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 81,00
About This Item
Fórmula lineal:
(HOCH2)2C3H4
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 81,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.4700 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
Clave InChI
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)