546429
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,3-butanedione
About This Item
Productos recomendados
form
solid
mp
112-116 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-6(12)4-10(14)8-5-7(11)2-3-9(8)13/h2-3,5,13H,4H2,1H3
InChI key
DPZZGIRQJCKZAU-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)