Merck
545864
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Aminoglutethimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m0/s1
Clave InChI
ROBVIMPUHSLWNV-ZDUSSCGKSA-N
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Aplicación
(S)-(−)-Aminoglutethimide can be used:
  • As an internal standard in the separation of the pyridoglutethimide enantiomers using the HPLC technique.[1]
  • In the study of steroid hormones role on human cytomegalovirus replication in adrenocortical cells.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereoselective determination of pyridoglutethimide enantiomers in serum with a chiral cellulose-based high-performance liquid chromatographic column using solid phase extraction and UV detection
Hefnawy MM
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(5), 999-1005 (2003)
Marta Trevisan et al.
Journal of cellular physiology, 221(3), 629-641 (2009-08-19)
Following our recent findings on the presence of human cytomegalovirus (HCMV) in the normal human adrenal cortex and in adrenocortical tumors, especially in cortisol-secreting tumors, aim of the present study was to investigate the direct effects of HCMV infection on