Merck
544957
Sigma-Aldrich
Zinc oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Zinc oxalate
About This Item
Fórmula lineal:
ZnC2O4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
153.41 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.99% trace metals basis
form
chunks
impurities
≤100 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)