Merck
544418
Sigma-Aldrich
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC(=CHC6H5)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.583 (lit.)
bp
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
CC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-9(13)12(10(2)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Benzylidene-2,4-pentanedione (BPD) can be prepared by reacting benzaldehyde with 2,4-pentanedione in the presence of a base.[1]
Aplicación
3-Benzylidene-2,4-pentanedione may be used in the preparation of:
  • Five membered cyclic oxyphosphoranes by reacting with phosphonite esters.[2]
  • 5-Hydroxy-N-substituted-2H-pyrrol-2-ones by reacting with alkyl isocyanides.[3]
  • 3-Benzylidene-2,4-bis (trimethylsilyloxy)-1,4-pentadiene via trimethylsilylation.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereoisomerism at phosphorus in cyclic oxyphosphoranes. Reaction of phosphonite and phosphinite esters with 3-benzylidene-2, 4-pentanedione.
Ramirez F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(5), 1275-1280 (1968)
3-Benzylidene-2, 4-bis (trimethylsilyloxy)-1, 4-pentadiene; Synthesis and its diene-transmissive Diels-Alder reaction.
Tsuge O, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 2, 239-242 (1983)
5-Hydroxy-2H-pyrrol-2-ones and not 2-aminofurans are the cycloaddition products between alkyl isocyanides and benzyliden-1,3-diketones.
Quai M, et al.
Tetrahedron Letters, 45(7), 1413-1416 (2004)