Merck
544140
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) phosphate hydrate
Sinónimos:
Cobalt phosphate octahydrate, Cobaltous phosphate octahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Co3(PO4)2
Número de CAS:
Peso molecular:
366.74 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
concentración
≤46.6% Co (complexometric)
cadena SMILES
O.[Co++].[Co++].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Co.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
Clave InChI
FGMIXSNEQGJBOH-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)